Learn More
Florfenicol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Florfenicol-d3 |
| CAS | 2213400-85-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12D3H11Cl2FNO4S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2,2-Dichloro-N-[(1S,2R)-1-(fluoromethyl)-2-hydroxy-2-[4-[(methyl-d3)sulfonyl]phenyl]ethyl]acetamide, (-)-Florfenicol-d3, Aquafen-d3, Aquaflor-d3, Florfenicol-d3, Nuflor-d3, Sch 25298-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14Cl2FNO4S/c1-21(19,20)8-4-2-7(3-5-8)10(17)9(6-15)16-12(18)11(13)14/h2-5,9-11,17H,6H2,1H3,(H,16,18)/t9-,10-/m1/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])S(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@@H](CF)NC(=O)C(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 2,2-dicloro-N-[(1S,2R)-1-(fluorometil)-2-hidroxi-2-[4-(trideuteriometilsulfonil)fenil]etil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 361.23 |
| Mostrar más |