Learn More
Amina florfenicol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Florfenicol-d3 Amine |
| CAS | 3023974-39-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10H11D3FNO3S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (αR)-α-[(1S)-1-αmino-2-fluoroethyl]-4-(methylsulfonyl-d3)benzenemethanol, R-(R*,S*)]-α-(1-Amino-2-fluoroethyl)-4-(methylsulfonyl-d3)benzenemethanol, Florfenicol Amine D3, Florfenicol Amine D3 (methyl-d3), Florfenicol-amine D3 (methyl D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14FNO3S/c1-16(14,15)8-4-2-7(3-5-8)10(13)9(12)6-11/h2-5,9-10,13H,6,12H2,1H3/t9-,10-/m1/s1/i1D3 |
| SMILES | N[C@H](CF)[C@H](O)C1=CC=C(S(=O)(C([2H])([2H])[2H])=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | (1R,2S)-2-amino-3-fluoro-1-[4-(trideuteriometilsulfonil)fenil]propan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 250.3 |
| Mostrar más |