Learn More
Florasulam, TRC
Código de producto. 30138496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138496 500 mg 500 miligramos
17972615 5 g 5 g
17951395 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138496 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF405730500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145701-23-1
Fórmula molecular C12 H8 F3 N5 O3 S
Peso molecular (g/mol) 359.28
Sinónimo N-(2,6-Difluorophenyl)-8-fluoro-5-methoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonamide, Florasulam, Kantor, PrePass XC, Primus, Primus SC
Nombre IUPAC N-(2,6-difluorofenil)-8-fluoro-5-metaxi-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidina-2-sulfonamida
SMILES COc1ncc(F)c2nc(nn12)S(=O)(=O)Nc3c(F)cccc3F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Florasulam
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8F3N5O3S/c1-23-12-16-5-8(15)10-17-11(18-20(10)12)24(21,22)19-9-6(13)3-2-4-7(9)14/h2-5,19H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.03