Learn More
Flopropione, MedChemExpress
Código de producto. 16484376
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16484376 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16484376 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100562
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Flopropione is a 5-HT receptor antagonist and also a catechol-o-methyltransferase (COMT) inhibitor. Flopropione also as an antispasmodic agent.
Flopropione is a 5-HT receptor antagonist and also a catechol-o-methyltransferase (COMT) inhibitor. Flopropione also as an antispasmodic agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flopropione
CAS 2295-58-1
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (823.41 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CCC(C1=C(O)C=C(O)C=C1O)=O
Peso molecular (g/mol) 182.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.17
Porcentaje de pureza 98.93%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation