Learn More
Brady™ Soporte de suelo
Código de producto. 15193289 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro, Rojo sobre amarillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15193289 Negro, Rojo sobre amarillo cada uno
1 options
Código de producto. 15193289 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 241971
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.25€
    72.17€ / paquete de 1
    Ahorro 6.08€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Utilice el soporte de suelo para identificar el sitio.
  • Soporte de suelo de uso económico.
Especificaciones
Alternate Part Number SUELO DE SERVICIO ECONÓMICO STND VERBODEN TOEGANG
Texto mostrado VERBODEN TOEGANG
Altura (imperial) 25,98 in
Altura (métrico) 660 mm
Forma Rectángulo
Color Negro, Rojo sobre amarillo
Material Poliéster
Tipo Soporte de suelo