Learn More
Brady™ Soporte de suelo
Código de producto. 11796655 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Texto mostrado:
ATENCIÓN SOL GLISSANT
ATENCIÓN ZONA DE TRABAJO
ENTRADA INTERDITA
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Texto mostrado Tamaño de la unidad
11796655 ATENCIÓN SOL GLISSANT cada uno
11712005 ENTRADA INTERDITA cada uno
11706665 ATENCIÓN ZONA DE TRABAJO cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11796655 Supplier Brady™ Supplier No. 256262
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.25€
    72.17€ / paquete de 1
    Ahorro 6.08€
    7% Descuento
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Soporte de suelo diseñado para advertir sobre áreas peligrosas, colocando información de seguridad valiosa directamente en el punto de necesidad.
  • Estas señales de suelo están fabricadas en poliéster, con un laminado antideslizante mate transparente para evitar accidentes por caídas y al mismo tiempo proteger los gráficos que se encuentran debajo.
Specifications
Texto mostrado ATENCIÓN SOL GLISSANT
Altura (imperial) 25,98 in
Altura (métrico) 660 mm
Forma Rectángulo
Anchura (imperial) 17,72 in
Anchura (métrico) 450 mm
Color Negro, Rojo sobre amarillo
Material Polipropileno
Tipo Soporte de suelo