Learn More
Brady™ Soporte de suelo
Código de producto. 11712005 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Texto mostrado:
ATENCIÓN SOL GLISSANT
ATENCIÓN ZONA DE TRABAJO
ENTRADA INTERDITA
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Texto mostrado Tamaño de la unidad
11712005 ENTRADA INTERDITA cada uno
11796655 ATENCIÓN SOL GLISSANT cada uno
11706665 ATENCIÓN ZONA DE TRABAJO cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11712005 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 241941
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.25€
    72.17€ / paquete de 1
    Ahorro 6.08€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Soporte de suelo diseñado para advertir sobre áreas peligrosas, colocando información de seguridad valiosa directamente en el punto de necesidad.
  • Estas señales de suelo están fabricadas en poliéster, con un laminado antideslizante mate transparente para evitar accidentes por caídas y al mismo tiempo proteger los gráficos que se encuentran debajo.
Especificaciones
Alternate Part Number ENTRADA DE SOPORTE DE PISO DE ALTA RESISTENCIA PROHIBIDA
Texto mostrado ENTRADA INTERDITA
Altura (imperial) 25,98 in
Altura (métrico) 660 mm
Forma Rectángulo
Color Negro, Rojo sobre blanco
Tipo Soporte de suelo