Learn More
Tork Dispensador de suelo W1
Código de producto. 30243717 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul translúcido
Rojo, humo
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30243717 Rojo, humo cada uno
12827880 Azul translúcido cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30243717 Proveedor Tork N.º de proveedor 652008
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El Tork El dispensador de soporte de suelo con diseño Performance está desarrollado para brindar seguridad y estabilidad con sus características confiables de desmontaje y fácil carga.
  • Ideal para un flujo de trabajo variado: puede colocar nuestro dispensador móvil donde lo necesite.
  • Reduzca el mantenimiento con nuestro soporte de alta capacidad diseñado para llenar y rellenar fácilmente.
  • Ahorre un tiempo valioso añadiendo un soporte para bolsas de basura a juego al soporte.
  • Compatible con una variedad de Tork Papeles de limpieza y paños de limpieza para que puedas elegir el producto adecuado para tu espacio de trabajo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de toallitas con soporte de suelo
Color Rojo, humo
Alternate Part Number 7322540430578
Longitud (métrico) 64.6 cm
Anchura (métrico) 53 cm
Altura (métrico) 100.6 cm
Admite Toallas
Material Metal, plástico
Mounting Independiente
No. of Compartments 1
Product Style Carga frontal con apertura
Modelo Rendimiento
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.