Learn More
Lenz Laborglasintrumente Placa de suelo
Código de producto. 11907101
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
17 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11907101 17 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11907101 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 06247619
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Dimensiones: 50 x 8 mm (diám. x Al)
  • Con perno roscado M12 (L = 17 mm)
  • Material: acero, cromado
  • Paquete: 1 unidad
Especificaciones
Altura (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 17 mm
Material Acero, cromado
Diámetro exterior (métrico) 50 mm