Learn More
Brady™ Flecha de señalización en el suelo con efecto antideslizante
Descripción
- Cree una ruta visual para facilitar una salida rápida durante cortes de energía y situaciones de emergencia.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Flecha fotoluminiscente con parte superior antideslizante |
| Dimensiones (L x An) | 175 x 110 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Flecha de señalización de carretera |
| Longitud (imperial) | 6,89 in |
| Longitud (métrico) | 175 mm |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Anchura (imperial) | 4,33 in |
| Anchura (métrico) | 110,00 mm |
| Tipo de adhesivo | Autoadhesivo |
| Color | Fotoluminiscente en verde, Verde |
| Mostrar más |