Learn More
Flonicamid, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flonicamid |
| CAS | 158062-67-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C9 H6 F3 N3 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-(Cyanomethyl)-4-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxamide, Aria, Aria (insecticide), Beleaf, Carbine, Carbine (insecticide), F 1785, Flonicamid, IKI 220, N-Cyanomethyl-4-(trifluoromethyl)nicotinamide, Teppeki, Ulala, Ulala DF |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6F3N3O/c10-9(11,12)7-1-3-14-5-6(7)8(16)15-4-2-13/h1,3,5H,4H2,(H,15,16) |
| SMILES | FC(F)(F)c1ccncc1C(=O)NCC#N |
| Nombre IUPAC | N-(cianometil)-4-(trifluorometil)piridina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 229.16 |
| Mostrar más |