Learn More
Flonicamid (ácido libre) 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Trifluoromethyl)-3-Pyridinecarboxylic Acid |
| CAS | 158063-66-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(Trifluoromethyl)-3-Pyridinecarboxylic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H4 F3 N O2 |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Flonicamid free acid, 4-(Trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-1-2-11-3-4(5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F |
| Mostrar más |