Learn More
Ácido flonicamid-carboxílico 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315699 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315699 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13662110AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)nicotinoyl Glycine
CAS 207502-65-6
Nombres de analitos o componentes 4-(Trifluoromethyl)nicotinoyl Glycine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H7 F3 N2 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Glycine, N-[[4-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]carbonyl]-, 4-(Trifluoromethyl)nicotinoyl glycine, N-[[4-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]carbonyl]glycine, TFNG
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7F3N2O3/c10-9(11,12)6-1-2-13-3-5(6)8(17)14-4-7(15)16/h1-3H,4H2,(H,14,17)(H,15,16)
SMILES OC(=O)CNC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido 2-[[4-(trifluorometil)piridina-3-carbonil]amino]acético
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 248.16
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.0409 g/mol