Learn More
Flomoxef Sodio, TRC
Código de producto. 30402635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30402635 500 mg -
30402259 1 g 1 g
30392239 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30402635 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF403000500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92823-03-5
Fórmula molecular C15H17F2N6NaO7S2
Peso molecular (g/mol) 518.45
Sinónimo Flomoxef sodium salt, (6R-cis)-7-[[[(Difluoromethyl)thio]acetyl]amino]-3-[[[1-(2-hydroxyethyl)-1H-tetrazol-5-yl]thio]methyl]-7-methoxy-8-oxo-5-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid sodium salt
SMILES [Na+].CO[C@]1(NC(=O)CSC(F)F)[C@H]2OCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])CSc3nnnn3CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flomoxef Sodium
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18F2N6O7S2.Na/c1-29-15(18-8(25)6-31-13(16)17)11(28)23-9(10(26)27)7(4-30-12(15)23)5-32-14-19-20-21-22(14)2-3-24;/h12-13,24H,2-6H2,1H3,(H,18,25)(H,26,27);/q;+1/p-1/t12-,15+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 518.0466