Learn More
Flometoquin, CTR
Código de producto. 30396608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30396608 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30396608 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF11883025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flometoquin
CAS 875775-74-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C22 H20 F3 N O5
Cantidad 25 mg
Sinónimo 2-Ethyl-3,7-dimethyl-6-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]-4-quinolinyl methyl carbonate, Flometoquin
Fórmula InChI InChI=1S/C22H20F3NO5/c1-5-17-13(3)20(30-21(27)28-4)16-11-19(12(2)10-18(16)26-17)29-14-6-8-15(9-7-14)31-22(23,24)25/h6-11H,5H2,1-4H3
SMILES CCc1nc2cc(C)c(Oc3ccc(OC(F)(F)F)cc3)cc2c(OC(=O)OC)c1C
Nombre IUPAC carbonato de [2-etil-3,7-dimetil-6-[4-(trifluorometoxi)fenoxi]quinolin-4-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 435.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.1294
Porcentaje de pureza >95