Learn More
Floctafenina, TRC
Código de producto. 30137782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137782 100 mg 100 miligramos
30134791 200 mg 200 miligramos
17944375 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137782 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF401700100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23779-99-9
Fórmula molecular C20 H17 F3 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 406.36
Sinónimo Benzoic acid, 2-[[8-(trifluoromethyl)-4-quinolinyl]amino]-, 2,3-dihydroxypropyl ester, Anthranilic acid, N-[8-(trifluoromethyl)-4-quinolyl]-, 2,3-dihydroxypropyl ester (8CI), Glycerol, 1-[N-[8-(trifluoromethyl)-4-quinolyl]anthranilate] (8CI), Diralgan, Floctafenin, Floctafenine, Idalon, Idarac, Novodolan, R 4138, R 4318, RU 15750
Nombre IUPAC 2,3-dihidroxipropilo 2-[[8-(trifluorometil)quinolina-4-il]amino benzoato
SMILES OCC(O)COC(=O)c1ccccc1Nc2ccnc3c(cccc23)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Floctafenine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H17F3N2O4/c21-20(22,23)15-6-3-5-13-17(8-9-24-18(13)15)25-16-7-2-1-4-14(16)19(28)29-11-12(27)10-26/h1-9,12,26-27H,10-11H2,(H,24,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.114