Learn More
Flocoumafen-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flocoumafen-d4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H25F3O4/c34-33(35,36)24-13-9-20(10-14-24)19-39-25-15-11-21(12-16-25)23-17-22-5-1-2-6-26(22)28(18-23)30-31(37)27-7-3-4-8-29(27)40-32(30)38/h1-16,23,28,37H,17-19H2/i3D,4D,7D,8D |
| Porcentaje de pureza | >95% |