Código de producto. 30390871
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
30390871
0.5 mg
30398708
5 mg
30406431
1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
30390871
Proveedor
Toronto Research Chemicals
N.º de proveedor
TRCF4015020.5MG
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
CAS
2469039-51-6
Fórmula molecular
C33H21D4F3O4
Peso molecular (g/mol)
546.57
Sinónimo
4-Hydroxy-3-[1,2,3,4-tetrahydro-3-[4-[[4-(trifluoromethyl)phenyl]methoxy]phenyl]-1-naphthalenyl]-2H-1-benzopyran-2-one-d4, Storm, WL 108366-d4
SMILES
O=C1C(C(C2)C3=C(C=CC=C3)CC2C(C=C4)=CC=C4OCC5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5)=C(O)C6=C(C([2H])=C([2H])C([2H])=C6[2H])O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
Flocoumafen-d4
Notas de grado de pureza
HPLC
Cantidad
0.5 mg
Fórmula InChI
InChI=1S/C33H25F3O4/c34-33(35,36)24-13-9-20(10-14-24)19-39-25-15-11-21(12-16-25)23-17-22-5-1-2-6-26(22)28(18-23)30-31(37)27-7-3-4-8-29(27)40-32(30)38/h1-16,23,28,37H,17-19H2/i3D,4D,7D,8D
Porcentaje de pureza
>95%
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .