Learn More
Cole-Parmer™ Floculador Stuart™ SW6
Diseñado para condiciones repetibles entre muestras y entre ciclos
Marca: Cole-Parmer™ 99551-05
3367.75 EUR hasta el 2026-05-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27998" para aplicar la oferta.
Descripción
- Acepta seis muestras.
- Para pruebas de floculación (tarro) en muestras de agua y efluentes.
- Diseñado para condiciones repetibles entre muestras y entre ciclos
- La pantalla digital indica claramente la velocidad de las palas rotativas de acero inoxidable, que pueden variar de 25 a 250 rpm.
- El temporizador digital se puede ajustar para cuentas atrás de 1 a 99 minutos. Después de la cuenta atrás, las palas se detienen y suena una alerta. A continuación, el temporizador realiza una cuenta en minutos para medir el tiempo de estabilización.
- Dos programas preconfigurados permiten introducir parámetros de velocidad y tiempo rutinarios y, a continuación, seleccionarlos con solo pulsar un botón. Los parámetros se almacenan en la memoria y pueden recuperarse o modificarse en cualquier momento.
- El intuitivo teclado táctil es totalmente plano para facilitar la limpieza.
- La monitorización de la muestra se realiza mediante la iluminación difusa de la base y el fondo negro.
- Un dosificador de coagulante simultáneo está disponible como accesorio.
Especificaciones
| De 25 a 250 rpm | |
| 750 x 210 x 460 mm | |
| Teclado táctil, pantalla digital | |
| Floculador |
| 6 | |
| 230 V, 50 Hz, 200 W | |
| De 0 a 99 min | |
| 17 kg |