Learn More
Fisherbrand™ Gradilla flotante para viales
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30305879 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30305879 Negro paquete de 5
1 options
Código de producto. 30305879
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.50€
    15.00€ / paquete de 5
    Ahorro 4.50€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sujeta los viales de forma segura en un baño de agua o en cualquier entorno líquido.
Diseñada con espuma de alta densidad, esta gradilla flotante es flotante, duradera y resistente a los productos químicos, lo que garantiza que sus muestras permanezcan estables y organizadas durante la incubación u otros experimentos basados en líquidos
  • Asa de transporte desmontable para levantarla fácilmente
  • Diseñado para cualquier vial de 20 mm de diámetro y viales AT de hasta 50 ml
  • Fabricado en polietileno de alta densidad y resistente al agua.
  • Rango de temperatura 0° C a 70° C
  • Color: Negro
  • N.º de pocillos: 6
  • Diámetro del pocillo: 20 mm
  • Longitud del mango (cm): 6,4
  • Dimensiones: 5 x 3.4 x 0.5 in (12,6 x 8,6 x 1,3 cm)
  • Paquete de 5
Especificaciones
Color Negro
Tipo Gradilla
Admite 6 viales
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Forma Rectángulo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5 x 3,4 x 0,5 in (12,6 x 8,6 x 1,3 cm)
Diámetro del pocillo (métrico) 20 mm