Learn More
Key Instruments™ Medidor de corriente acrílico transparente Flo Rite™ modelo FR4000 con válvula de entrada estándar
Código de producto. 11978034
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal de aire:
De 0,4 a 5 litros/min.
De 10 a 100
De 2 a 20 l/min
De 3 a 30 l/min
De 4 a 50 l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal de aire Tamaño de la unidad
11978034 De 2 a 20 l/min cada uno
11948034 De 0,4 a 5 litros/min. cada uno
11988034 De 3 a 30 l/min cada uno
11998034 De 4 a 50 l/min cada uno
11908044 De 10 a 100 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 11978034 Proveedor Key Instruments™ N.º de proveedor FR4A42BVBN
Cantidad Precio
1 147.70€ / paquete de 1
10 140.00€ / paquete de 1
En stock
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Especificaciones
Tipo Caudalímetro
Exactitud ±3%
Caudal de aire De 2 a 20 l/min
Float Material Acero inoxidable
Tasa de presión 6,89 bar (100 lb/pulg cuadrada)
Conexiones NPT (F) de 1/8 pulg
Para utilizar con (aplicación) Equipo de muestreo de aire en acuicultura, equipo de desalinización, analizadores de gas, sistemas médicos, equipo de fotoprocesamiento, sistemas de tratamiento y distribución de agua
Altura (métrico) 165 mm
Material de las piezas internas Acrílico
Modelo FR4000
Repetibilidad ±0,5%
Anchura (métrico) 34,7mm
Báscula Escala completa
Material de los cierres Buna-N
Temperatura (métrico) 65 °C
Válvula Válvula de entrada estándar