Learn More
FLLL32, MedChemExpress
Código de producto. 16485807
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16485807 5 mg 5 miligramos
16482606 25 mg 25 miligramos
16469636 50 mg 50 miligramos
16443078 10 mg 10 miligramos
16424376 100 mg 100 miligramos
5 options
Código de producto. 16485807
Marca: Medchem Express HY100544
MedChemExpress FLLL32, a synthetic analog of curcumina, is a JAK2/STAT3 dual inhibitor with anti-tumor activity. FLLL32 can inhibit the induction of STAT3 phosphorylation by IFNα and IL-6 in breast cancer cells.
FLLL32, a synthetic analog of curcumina, is a JAK2/STAT3 dual inhibitor with anti-tumor activity. FLLL32 can inhibit the induction of STAT3 phosphorylation by IFNα and IL-6 in breast cancer cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FLLL32
CAS 1226895-15-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H32O6
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (215.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1(C(/C=C/C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)=O)CCCCC1)/C=C/C3=CC=C(OC)C(OC)=C3
Peso molecular (g/mol) 464.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.55
Porcentaje de pureza 99.01%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease