Learn More
N-óxido de flibanserina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flibanserin N-Oxide |
| CAS | 2652583-35-0 |
| Fórmula molecular | C20 H21 F3 N4 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Flibanserin N-Oxide, 1-(2-(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethyl)-4-(3-(trifluoromethyl)phenyl)piperazine 1-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21F3N4O2/c21-20(22,23)15-4-3-5-16(14-15)25-8-11-27(29,12-9-25)13-10-26-18-7-2-1-6-17(18)24-19(26)28/h1-7,14H,8-13H2,(H,24,28) |
| SMILES | [O-][N+]1(CCN2C(=O)Nc3ccccc23)CCN(CC1)c4cccc(c4)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 3-[2-[1-óxido-4-[3-(trifluorometil)fenil]piperazin-1-io-1-il]etil]-1H-benzimidazol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 406.401 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 406.162 |