Learn More
Flibanserina, Mikromol™
Descripción
Flibanserina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flibanserin |
| CAS | 167933-07-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Flibanserin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H21 F3 N4 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 2H-Benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-1-[2-[4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1-piperazinyl]ethyl]-, BIMT 17, BIMT 17BS, Flibanserin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21F3N4O/c21-20(22,23)15-4-3-5-16(14-15)26-11-8-25(9-12-26)10-13-27-18-7-2-1-6-17(18)24-19(27)28/h1-7,14H,8-13H2,(H,24,28) |
| SMILES | FC(F)(F)c1cccc(c1)N2CCN(CCN3C(=O)Nc4ccccc34)CC2 |
| Nombre IUPAC | 3-[2-[4-[3-(trifluorometil)fenil]piperazin-1-il]etil]-1H-benzimidazol-2-ona |
| Mostrar más |