Learn More
Flibanserin, MedChemExpress
Código de producto. 16488026
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16488026 100 mg 100 miligramos
16428298 10 mg 10 miligramos
16404187 50 mg 50 miligramos
16400738 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16488026
Marca: Medchem Express HYA0095
MedChemExpress Flibanserin (BIMT-17; BIMT-17BS) is an orally active serotonin 5-HT1A receptor agonist and 5-HT2A receptor antagonist with Ki values of 1 nM and 49 nM, respectively. Flibanserin binds to dopamine D4 receptors with an Ki value of 4-24 nM. Flibanserin shows anti-depression and anti-anxiety effect, can be used to hypoactive sexual desire disorder (HSDD) research-.
Flibanserin (BIMT-17
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flibanserin
Forma física Solid
CAS 167933-07-5
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H21F3N4O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo BIMT-17 BIMT-17BS
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (128.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2N1CCN3CCN(C4=CC=CC(C(F)(F)F)=C4)CC3
Peso molecular (g/mol) 390.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.4
Porcentaje de pureza 99.1%