Learn More
Flibanserina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30133880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133880 25 mg 25 miligramos
30134169 250 mg 250 miligramos
30007128 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133880 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF40127025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147359-76-0
Fórmula molecular C20 H21 F3 N4 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 426.86
Sinónimo 2H-Benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-1-[2-[4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1-piperazinyl]ethyl]-, hydrochloride (1:1), 2H-Benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-1-[2-[4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1-piperazinyl]ethyl]-, monohydrochloride (9CI), Flibanserin hydrochloride
Nombre IUPAC 3-[2-[4-[3-(trifluorometil)fenil]piperazina-1-il]etil]-1H-benzimidazol-2-one; Cloruro
SMILES Cl.FC(F)(F)c1cccc(c1)N2CCN(CCN3C(=O)Nc4ccccc34)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flibanserin Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21F3N4O.ClH/c21-20(22,23)15-4-3-5-16(14-15)26-11-8-25(9-12-26)10-13-27-18-7-2-1-6-17(18)24-19(27)28;/h1-7,14H,8-13H2,(H,24,28);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.1434