missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FLI1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL1805)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18025551
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18025551 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18025551 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA550336

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

FLI1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot

The FLI1 (Friend Leukemia Integration 1) gene is located on chromosome 11q24.3 and belongs to the ETS (E26 transformation-specific) family of transcription factors. Structurally, FLI1 contains an ETS domain responsible for DNA binding and a pointed domain which facilitates protein-protein interactions. Functionally, it plays a critical role in the regulation of embryonic and hematopoietic development. It is also implicated in the pathogenesis of diseases such as Ewing's sarcoma, wherein a chromosomal translocation t(11;22)(q24;q12) forms the EWS-FLI1 fusion gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FLI1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon HL1805
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica Fli1
N.º de referencia del gen Q01543
Alias de gen Ewing sarcoma breakpoint region 2; EWSR2; Fli1; Fli-1; Fli-1 proto-oncogene, ETS transcription factor; Friend leukemia integration 1; Friend leukemia integration 1 transcription factor; Friend leukemia virus integration 1; Proto-oncogene Fli-1; Retroviral integration site protein Fli-1; Sic1; SIC-1; transcription factor ERGB
Símbolos de los genes Fli1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment of human FLI1.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2313
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.