Learn More
FLI-06, MedChemExpress
Código de producto. 16482937
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482937 50 mg 50 miligramos
16476878 10 mg 10 miligramos
16466966 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16482937 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15860
MedChemExpress FLI-06 is an inhibitor of Notch signaling with an EC50 of 2.3 μM.
FLI-06 is an inhibitor of Notch signaling with an EC50 of 2.3 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FLI-06
CAS 313967-18-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H30N2O5
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 38 mg/mL (86.66 mM)
SMILES O=C(C1=C(C)NC2=C(C(CC(C)(C)C2)=O)C1C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)OC4CCCCC4
Peso molecular (g/mol) 438.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.52
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death