Learn More
Honeywell™ Guantes FLEXIDYN Light Task Plus 4
Código de producto. 15876805
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7, Pequeño
8, Medio
9, Grande
10, XL
11, 2XL
Tamaño de la unidad:
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15876805 7, Pequeño 1 par
15886805 8, Medio 1 par
15896805 9, Grande 1 par
15856805 10, XL 1 par
15866805 11, 2XL 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15876805 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor NFG17X/7S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guantes FLEXIDYN Light Task Plus 4 Honeywell™ para manipular piezas afiladas en entornos secos, aceitosos o grasientos.
  • Guante y puño tejidos de nailon y fibra de vidrio con revestimiento 3/4 de bipolímero (mezcla de PU y nitrilo)
  • La técnica de tejido ayuda a obtener un guante que se ajusta de forma cómoda a la mano, ofreciendo al mismo tiempo una buena movilidad
  • El guante ofrece la máxima comodidad y una mayor robustez
  • El punto ceñido de su tejido (calibre 13) hace que el guante se sujete correctamente, limita la penetración de la suciedad y ofrece una buena sensibilidad táctil
  • La fibra de vidrio protegida con hilo de poliamida proporciona muy buenas propiedades contra los cortes
  • El revestimiento 3/4 de bipolímero ofrece una excelente resistencia a la abrasión y a las perforaciones y protege bien los nudillos
  • Su color oscuro permite trabajar en entornos ligeramente sucios
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE Categoría PPE 2, número de certificado CE 0075/797/162/06/18/1075
Descripción 10 de calibre
Color Gris, Azul
Material Nylon, Fibra de vidrio
Tamaño 7, Pequeño
Longitud (métrico) 25 cm