Learn More
Esculape Laboratoire™ Botiquín de rescate especial flexible
Código de producto. 11739112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
11739112 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 11739112 Proveedor Esculape Laboratoire™ N.º de proveedor 7180405
Fecha estimada de envoi: 30-07-2026
Especificaciones
Fondo (métrico) 4 cm
Longitud (métrico) 9 cm
Tipo de producto Botiquín de rescate especial flexible
Incluye 1 manta isotérmica, 1 protector facial para boca a boca, 2 apósitos estériles 20 x 20 cm, 1 venda de compresión 6 x 250 cm, 2 toallitas desinfectantes, 1 par de guantes de vinilo, botiquín de primeros auxilios flexible
Cantidad 1 unidad
Altura (métrico) 13 cm