Learn More
Digi-Sense™ Sondas de termopar de alambre aislado flexible
Código de producto. 11752683 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura (métrico):
-150 °C a +148 °C
De -150 °C a +100 °C
De -150 °C a +1093 °C
De -150 °C a +1100 °C
De -150 °C a +204 °C
De -150 °C a +427 °C
De -150 °C a +482 °C
De -150 °C a +649 °C
De -200 °C a +311 °C
De -250 °C a +1100 °C
Modelo:
Miniconector de sonda tipo K para tubería FTG
Sonda TC compacta tipo K, tierra
Sonda TC compacta tipo lápiz K Grnd
Sonda TC desmontable tipo K, pluma, tierra
Sonda de sujeción de manguera tipo K Mini Con, Grd
Sonda de surf tipo K Comp Mini Conn Exp
Sonda de tapón de tubería tipo K NPTM Mini Con
Sonda de termopar de penetración Compact, 6,35 cm de L (2,5 pulgadas), conexión a tierra; de tipo K
Tipo K HT Sonda Flex TC
Tipo K HT Sonda Mini Con Exp
Tipo K, sonda de lápiz estándar, miniconector
Tipo K, sonda estándar, miniconector, GRD
Tipo de termopar: K
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Temperatura (métrico) Modelo Tamaño de la unidad
11752683 De -250 °C a +1100 °C Tipo de termopar: K cada uno
11860000 De -150 °C a +204 °C Tipo K, sonda de lápiz estándar, miniconector cada uno
11849652 De -200 °C a +311 °C Sonda TC compacta tipo K, tierra 1 PCS
11801375 De -150 °C a +649 °C Sonda de surf tipo K Comp Mini Conn Exp cada uno
11763099 De -150 °C a +1100 °C Miniconector de sonda tipo K para tubería FTG cada uno
11850000 De -200 °C a +311 °C Tipo K, sonda estándar, miniconector, GRD cada uno
11781349 De -150 °C a +1093 °C Tipo K HT Sonda Mini Con Exp cada uno
11871435 De -150 °C a +482 °C Sonda de sujeción de manguera tipo K Mini Con, Grd cada uno
11880000 De -250 °C a +1100 °C Tipo K HT Sonda Flex TC cada uno
11809662 -150 °C a +148 °C Sonda TC compacta tipo lápiz K Grnd cada uno
11830010 De -150 °C a +427 °C Sonda TC desmontable tipo K, pluma, tierra cada uno
11771339 De -150 °C a +482 °C Sonda de tapón de tubería tipo K NPTM Mini Con cada uno
11735249 De -150 °C a +100 °C Sonda de termopar de penetración Compact, 6,35 cm de L (2,5 pulgadas), conexión a tierra; de tipo K cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 11752683 Proveedor Digi-Sense™ N.º de proveedor 0851697
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Optimice las lecturas y exactitud de la temperatura para una gran variedad de aplicaciones con estas sondas. Las sondas de termopar de alambre aislado flexibles Cole-Parmer™ Digi-Sense™ son ideales para las mediciones de alta temperatura y pueden utilizarse con líquidos, gases y semisólidos.
Optimice las lecturas y exactitud de la temperatura para una gran variedad de aplicaciones con estas sondas.Las sondas de termopar de alambre aislado flexibles Cole-Parmer™ Digi-Sense™ son ideales para las mediciones de alta temperatura y pueden utilizarse con líquidos, gases y semisólidos.
Todas las sondas de alambre aislado incluyen cable aislado recto sin asa. Las sondas aisladas de fibra de vidrio y cerámica tienen uniones expuestas; utilícelas para aplicaciones de altas temperaturas. Las sondas de unión expuesta no se recomiendan para soluciones acuosas (las sondas de unión expuesta de tipo J se oxidan cuando se exponen a la humedad).
  • Cada sonda viene con miniconectores ANSI codificados por colores: tipo J-negro, tipo K-amarillo, tipo T-azul, y tipo E-morado.
  • Sondas de cable con aislamiento de fibra cerámica para mediciones de altas temperaturas.
  • Las sondas de uso general están diseñadas para su uso con líquidos, gases y semisólidos.
  • Los mangos de ABS proporcionan un diseño ligero para facilitar su uso y garantizar su durabilidad
  • Los mangos de la sonda disponen de un resorte de protección contra tirones que protege la conexión del cable contra daños debidos a flexiones y tirones repetidos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI
Para utilizar con (equipo) Medidores de temperatura
Temperatura (métrico) De -250 °C a +1100 °C
Tipo Sonda de termopar
Para utilizar con (aplicación) Entornos industriales donde se requieren lecturas rápidas y exactas
Modelo Tipo de termopar: K
Longitud (imperial) 25 pulg
Longitud (métrico) 63,5 cm