Learn More
BRAND™ Tubo de descarga flexible para dispensadores para la parte superior de frascos Seripettor™
Código de producto. 10745774 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Dispensador para botella Seripettor y Seripettor Pro de 2 y 10 ml
Dispensador para botella Seripettor y Seripettor Pro de 25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10745774 Dispensador para botella Seripettor y Seripettor Pro de 25 ml cada uno
10191671 Dispensador para botella Seripettor y Seripettor Pro de 2 y 10 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10745774 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 704523
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    99.35€ / paquete de 1
    Ahorro 5.65€
    5% Descuento
En stock
El tubo de dosificación de PTFE en espiral tiene una longitud de 800 mm. Para utilizarlo con dispensadores para la parte superior de frascos Seripettor™.
  • Tubo dosificador de PTFE en espiral
  • Longitud: 800 mm
  • Incluye asa de seguridad
  • No apto para peróxido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de descarga flexible
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Para utilizar con (equipo) Dispensador para botella Seripettor y Seripettor Pro de 25 ml
Incluye Asa de seguridad
Longitud (métrico) 800 mm