Learn More
Esculape Laboratoire™ Botiquín de primeros auxilios portátil en bolsa roja
Código de producto. 11778383
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
50 mm
170 mm
Suficiente para:
1 a 4 personas
4 a 10 personas
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Suficiente para Tamaño de la unidad
11778383 50 mm 1 a 4 personas cada uno
11718383 170 mm 4 a 10 personas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11778383 Leverandør Esculape Laboratoire™ Leverandørnr. 7240107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.20€
    24.71€ / paquete de 1
    Ahorro 23.49€
    48% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Realice tratamientos médicos de urgencia con el botiquín de primeros auxilios portátil en bolsa roja Esculape™. Incluye las herramientas, vendas y componentes contra quemaduras esenciales para proporcionar atención inmediata.
  • El apósito de hidrogel para quemaduras ayuda a reducir la hinchazón al tiempo que refresca de inmediato, alivia el dolor e hidrata la piel.
  • Manta isotérmica
  • Vendas, apósitos, tenazas, guantes
Tekniske data
Fondo (métrico) 50 mm
Para utilizar con (aplicación) Para uso profesional, actividades deportivas o viajes
Longitud (métrico) 120 mm
Tipo de producto Botiquín de primeros auxilios
Color Rojo
Incluye 1 manta isotérmica, 2 bolsas de 5 apósitos, 1 rollo de esparadrapo de 5000 x 20 mm, 2 vendas de gasa de 3000 x 70 mm, 10 vendas adhesivas, 4 pinzas de fijación para vendas, 3 apósitos alcohólicos, 3 apósitos para clorhexidina, 3 apósitos antigolpes, 3 apósitos para picaduras de mosquito, 1 par de tijeras, 1 pinza para astillas, 2 pares de guantes de vinilo, 1 guía
Suficiente para 1 a 4 personas
Anchura (métrico) 50 mm
Altura (métrico) 180 mm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.