Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ 488 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG
Tienda Proteintech ProductosDescripción
FlexAble CoraLite™ 488 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite™ 488 in any buffer condition to rabbit IgG primary antibodies from any supplier.
- One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody, regardless of the antibody concentration
- Label your rabbit IgG antibody in <10 min without any additional equipment
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50 reacciones de 0,5 μg |
| Contenido y almacenamiento | FlexLinker de 50 μl CoraLite™ 488 para IgG de conejo. FlexQuencher de 100 μl para IgG de conejo, FlexBuffer de 500 μl, Manual, Imán de protocolo. 1 año a -20 °C o 6 meses a +4 °C, evitar la luz |
| Excitación/emisión | 500 nM/520 nM |
| Labeling Target | IgG |
| Especie | Rabbit |