Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ 488 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG
Código de producto. 17741509 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 reacciones de 0,5 μg
200 reacciones de 0,5 μg
50 reacciones de 0,5 μg
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
200 reacciones
50 reacciones
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17741509 10 reacciones de 0,5 μg 10 reacciones
17761509 50 reacciones de 0,5 μg 50 reacciones
17751509 200 reacciones de 0,5 μg 200 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17741509 Proveedor Proteintech™ N.º de proveedor KFA00110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Antibody Labeling Kit conjugates CoraLite™ 488 into Rabbit IgG antibodies.
FlexAble CoraLite™ 488 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite™ 488 in any buffer condition to rabbit IgG primary antibodies from any supplier.
  • One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody, regardless of the antibody concentration
  • Label your rabbit IgG antibody in <10 min without any additional equipment
Especificaciones
Contenido del kit FlexLinker de 10 μl CoraLite™ 488 para IgG de conejo, FlexQuencher de 20 μl para IgG de conejo, FlexBuffer de 100 μl, Manual, Imán de protocolo
Cantidad 10 reacciones de 0,5 μg
Contenido y almacenamiento 1 año a -20 °C o 6 meses a +4 °C, evitar la luz
Excitación/emisión 500 nM/520 nM
Labeling Target IgG
Especie Rabbit