Learn More
PYCRL Mouse anti-Human, Clone: OTI3E1, TrueMAB™, Origene
Código de producto. 17555801
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17555801 30 μL 30 microlitros
1 options
Código de producto. 17555801 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA502033S
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
PYCRL Monoclonal antibody specifically detects PYCRL in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno PYCRL
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3E1
Concentración 0.81 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PYCR3
N.º de referencia del gen Q53H96
Alias de gen 1110058B13Rik; 2700073G24Rik; P5C reductase 3; P5CR 3; PYCR3; Pycrl; pyrroline-5-carboxylate reductase 3; pyrroline-5-carboxylate reductase-like; pyrroline-5-carboxylate reductase-like protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PYCRL produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 65263
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b