Learn More
DWK Life Sciences Columnas económicas para cromatografía FLEX-COLUMN™ Kimble™
Código de producto. 12963351
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad de columna:
12 ml
25 ml
74 ml
147 ml
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad de columna Cantidad Tamaño de la unidad
12963351 74 ml 1 unidad cada uno
12943341 12 ml 1 unidad cada uno
12923351 25 ml 1 unidad cada uno
12903361 147 ml 1 unidad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12963351 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 4204012515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    56.70€ / paquete de 1
    Ahorro 90.30€
    61% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
KIMBLE™ FLEX-COLUMNS™ Cromatografía de economía Las columnas son económicas y fáciles de usar. Las columnas cortas se adaptan a la cromatografía de intercambio iónico, desalación de muestras y aplicaciones semidesechables; las columnas largas son ideales para la filtración en gel y la cromatografía por adsorción.
  • Compuestas por depósitos de polipropileno translúcido y salidas de columna conectadas permanentemente a un cilindro de vidrio de borosilicato con tapas de polipropileno extraíbles
  • Los soportes del lecho de polietileno de alta densidad (HDPE) con porosidad de 20 μmismo se fijan en las salidas de la columna
  • Las columnas tienen conectores Luer Lock machos para los tubos
  • Hay disponible una amplia variedad de adaptadores, válvulas y conectores que se pueden utilizar como accesorios para conexiones de tubos simples y versátiles
  • Disponible en 30 tamaños diferentes con diámetros interiores estándar de 0,7, 1,0, 1,5 y 2,5 cm y longitudes que van desde los 4 a los 170 cm.
  • La presión máxima es de 1 bares (14,7 psi, 1 atm, 0,1 MPa)
  • El intervalo de temperatura es de 0 a 50 °C
  • Esteriliza con NaOH 2N o etanol 100%; no se recomienda el autoclav
  • Fabricado a partir de vidrio borosilicato de baja extracción y expansión 33, conforme a USP los requisitos de los Tipos I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
  • Nota: En las columnas FLEX-COLUMNS, los conectores de cierre y los soportes de lecho NO se pueden sustituir
Especificaciones
Capacidad de columna 74 ml
Longitud (métrico) 15 cm
Cantidad 1 unidad
Tipo Columna para cromatografía
Diámetro interior (métrico) 2.5 cm