Learn More
DWK Life Sciences Columnas económicas para cromatografía FLEX-COLUMN™ Kimble™
Código de producto. 12943341
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad de columna:
12 ml
25 ml
74 ml
147 ml
Cantidad:
1
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad de columna Cantidad unitSize
12943341 12 ml 1 cada uno
12923351 25 ml 1 cada uno
12963351 74 ml 1 cada uno
12903361 147 ml 1 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12943341 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 4204011015
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las columnas FLEX-COLUMN™ son económicas y fáciles de usar. Las columnas cortas se utilizan normalmente para cromatografía de intercambio iónico, desalado de muestras y aplicaciones semidesechables. Las columnas largas son ideales para la filtración
  • Compuestas por depósitos de polipropileno translúcido y salidas de columna conectadas permanentemente a un cilindro de vidrio de borosilicato con tapas de polipropileno extraíbles
  • Los soportes de lecho están hechos de polietileno de alta densidad (HDPE), tienen una porosidad de 20 μm y están fijados a las salidas de la columna
  • Las columnas tienen conectores Luer Lock machos para los tubos
  • Hay disponible una amplia variedad de adaptadores, válvulas y conectores que se pueden utilizar como accesorios para conexiones de tubos simples y versátiles
  • Disponible en 30 tamaños distintos, con diámetros interiores estándar de 0,7, 1, 1,5 y 2,5 cm, y longitudes que van desde los 4 a 170 cm
  • La presión máxima es de 1 bares (14,7 psi, 1 atm, 0,1 MPa)
  • Intervalo de temperatura de 0 a 50 °C
  • Esterilizar con 2 N de NaOH o etanol al 100 %
  • No se recomienda la esterilización en autoclave
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
  • Nota: En las columnas FLEX-COLUMNS, los conectores de cierre y los soportes de lecho NO se pueden sustituir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad de columna 12 ml
Cantidad 1
Tipo Columna para cromatografía