Learn More
DWK Life Sciences Columnas económicas para cromatografía FLEX-COLUMN™ Kimble™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
- Compuestas por depósitos de polipropileno translúcido y salidas de columna conectadas permanentemente a un cilindro de vidrio de borosilicato con tapas de polipropileno extraíbles
- Los soportes del lecho de polietileno de alta densidad (HDPE) con porosidad de 20 μmismo se fijan en las salidas de la columna
- Las columnas tienen conectores Luer Lock machos para los tubos
- Hay disponible una amplia variedad de adaptadores, válvulas y conectores que se pueden utilizar como accesorios para conexiones de tubos simples y versátiles
- Disponible en 30 tamaños diferentes con diámetros interiores estándar de 0,7, 1,0, 1,5 y 2,5 cm y longitudes que van desde los 4 a los 170 cm.
- La presión máxima es de 1 bares (14,7 psi, 1 atm, 0,1 MPa)
- El intervalo de temperatura es de 0 a 50 °C
- Esteriliza con NaOH 2N o etanol 100%; no se recomienda el autoclav
- Fabricado a partir de vidrio borosilicato de baja extracción y expansión 33, conforme a USP los requisitos de los Tipos I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
- Nota: En las columnas FLEX-COLUMNS, los conectores de cierre y los soportes de lecho NO se pueden sustituir
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de columna | 25 ml |
| Longitud (métrico) | 5 cm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Columna para cromatografía |
| Diámetro interior (métrico) | 2.5 cm |