Learn More
Kimble Chase™ Columna económica de vidrio borosilicato Flex-Column™
Código de producto. 11742354
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
500 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11742354 500 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 11742354 Proveedor Kimble Chase™ N.º de proveedor 4204000750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00€
    293.53€ / paquete de 10
    Ahorro 55.47€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Especificaciones
Tipo USP Tipo I
Presión máxima 1bar
Capacidad de columna 20 ml
Longitud (métrico) 500 mm
Material Vidrio de borosilicato
Área de corte transversal 0,39cm3
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 a 50 °C
Cantidad 10/pack
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de intercambio de iones
Tipo Columna de cromatografía Economy
Diámetro interior (métrico) 7 mm