Learn More
Fleroxacina, TRC
Código de producto. 30398529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30398529 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30398529 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF40125050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fleroxacin
CAS 79660-72-3
Fórmula molecular C17 H18 F3 N3 O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 6,8-difluoro-1-(2-fluoroethyl)-1,4-dihydro-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, 6,8-Difluoro-1-(2-fluoroethyl)-1,4-dihydro-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, AM 833, Flerofloxacin, Fleroxacin, Megalocin, Megalone, Quinodis, Ro 23-6240, Ro 23-6240/000
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18F3N3O3/c1-21-4-6-22(7-5-21)15-12(19)8-10-14(13(15)20)23(3-2-18)9-11(16(10)24)17(25)26/h8-9H,2-7H2,1H3,(H,25,26)
SMILES CN1CCN(CC1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN(CCF)c3c2F)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 6,8-difluoro-1-(2-fluoroetil)-7-(4-metilpiperazin-1-il)-4-oxoquinolin-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 369.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.13