Learn More
Fleroxacin, MedChemExpress
Código de producto. 16488478
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488478 10 g 10 g
16460918 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16488478 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0414
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Fleroxacin (RO 23-6240) is a broad-spectrum antimicrobial fluoroquinolone.
Fleroxacin (RO 23-6240) is a broad-spectrum antimicrobial fluoroquinolone.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fleroxacin
Forma física Solid
CAS 79660-72-3
Color Blanco
Cantidad 10 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H18F3N3O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo RO 23-6240 AM-833
Información de solubilidad 0.1 M NaOH : 9.17 mg/mL (24.83 mM; ultrasonic and adjust pH to 12 with NaOH) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C(C1=CN(CCF)C2=C(C=C(F)C(N3CCN(C)CC3)=C2F)C1=O)O
Peso molecular (g/mol) 369.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.34
Porcentaje de pureza 99.9%