Learn More
Flecainida, TRC
Código de producto. 17923215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17923215 25 mg 25 miligramos
17944545 10 mg 10 miligramos
17933745 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17923215 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF39000025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54143-55-4
Fórmula molecular C17 H20 F6 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 414.34
Sinónimo Flecainide
Nombre IUPAC N-(piperidina-2-ilmetil)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroetoxi)benzamida
SMILES FC(F)(F)COc1ccc(OCC(F)(F)F)c(c1)C(=O)NCC2CCCCN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Flecainide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20F6N2O3/c18-16(19,20)9-27-12-4-5-14(28-10-17(21,22)23)13(7-12)15(26)25-8-11-3-1-2-6-24-11/h4-5,7,11,24H,1-3,6,8-10H2,(H,25,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.1378
Porcentaje de pureza >95%