Learn More
Meta-O-dealquilado de flecainida, TRC
Código de producto. 30404669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404669 25 mg
30396284 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30404669 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF39000525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83526-33-4
Fórmula molecular C15H19F3N2O3
Peso molecular (g/mol) 332.32
Sinónimo S 24623, 5-Hydroxy-N-(2-piperidinylmethyl)-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide, 5-O-(Detrifluoroethane) Flecainide, 5-Hydroxy-N-(piperidin-2-ylmethyl)-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide
SMILES Oc1ccc(OCC(F)(F)F)c(c1)C(=O)NCC2CCCCN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flecainide Meta-O-dealkylated
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19F3N2O3/c16-15(17,18)9-23-13-5-4-11(21)7-12(13)14(22)20-8-10-3-1-2-6-19-10/h4-5,7,10,19,21H,1-3,6,8-9H2,(H,20,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.1348