Learn More
Flecainida-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flecainide-d4 |
| CAS | 1276197-20-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17H16D4F6N2O3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | N-(2-Piperidinylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide-d4, (±)-Flecainide-d4, Flecaine-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20F6N2O3/c18-16(19,20)9-27-12-4-5-14(28-10-17(21,22)23)13(7-12)15(26)25-8-11-3-1-2-6-24-11/h4-5,7,11,24H,1-3,6,8-10H2,(H,25,26)/i9D2,10D2 |
| SMILES | O=C(NCC1CCCCN1)C2=CC(OC([2H])([2H])C(F)(F)F)=CC=C2OC([2H])([2H])C(F)(F)F |
| Peso molecular (g/mol) | 418.37 |
| Porcentaje de pureza | >95 |