Learn More
Acetato de flecainida-d4 [bis(2,2,2-trifluoroetoxi-2,2-d2)], CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flecainide-D4 (bis-trifluoroethoxy-D4) Acetate |
| CAS | 1276197-21-7 |
| Fórmula molecular | C17 D4 H16 F6 N2 O3 . C2 H4 O2 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Flecainide-d4 acetate, Flecainide-D4 (bis-trifluoroethoxy-D4) Acetate, N-(2-Piperidinylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy-1,1-d2)benzamide monoacetate, Flecainide-d4 Acetate [bis(2,2,2-trifluoroethoxy-1,1-d2)] |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C17H20F6N2O3.C2H4O2/c18-16(19,20)9-27-12-4-5-14(28-10-17(21,22)23)13(7-12)15(26)25-8-11-3-1-2-6-24-11;1-2(3)4/h4-5,7,11,24 H,1-3,6,8-10H2,(H,25,26);1H3,(H,3,4)/i8D2,9D2; |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(NC(=O)c1cc(OC([2 H])([2 H])C(F)(F)F)ccc1OCC(F)(F)F)C2CCCCN2.CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido acético; N-[dideuterio(piperidin-2-il)metil]-5-(1,1-dideuterio-2,2,2-trifluoroetoxi)-2-(2,2,2-trifluoroetoxi)benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 478.4193 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 478.184 g/mol |
| Mostrar más |