Learn More
Flecainida-d3, TRC
Código de producto. 30390076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30390076 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30390076 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF39000210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flecainide-d3
CAS 127413-31-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C17 2H3 H17 F6 N2 O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo Flecainide D3
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20F6N2O3/c18-16(19,20)9-27-12-4-5-13(14(7-12)28-10-17(21,22)23)15(26)25-8-11-3-1-2-6-24-11/h4-5,7,11,24H,1-3,6,8-10H2,(H,25,26)/i4D,5D,7D
SMILES [2H]c1c([2H])c(C(=O)NCC2CCCCN2)c(OCC(F)(F)F)c([2H])c1OCC(F)(F)F
Nombre IUPAC 2,3,5-trideuterio-N-(piperidin-2-ilmetil)-4,6-bis(2,2,2-trifluoroetoxi)benzamida
Peso molecular (g/mol) 417.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.1566
Porcentaje de pureza >95