Learn More
Tocris Bioscience™ Flecainide acetate
Descripción
Open Na+ channel blocker that inhibits fast Na+ current in cardiac muscle in a use- and concentration-dependent manner. Orally-active class Ic antiarrhythmic agent.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flecainide acetate |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 474.4 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 474.4 |