Learn More
Acetato de flecainida, Mikromol™
Descripción
Acetato de flecainida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flecainide Acetate |
| CAS | 54143-56-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Flecainide Acetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H20 F6 N2 O3 . C2 H4 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Benzamide, N-(2-piperidinylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)-, acetate (1:1), Benzamide, N-(2-piperidinylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)-, monoacetate (9CI), 2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)-N-(2-piperidylmethyl)benzamide acetate, Almarytm, Apocard, Ecrinal, Flecainide acetate, R 818, R 818 (pharmaceutical), Tambocor, N-[(RS)-(Piperidin-2-ylmethyl)]-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide acetate, (+/-)-Flecainide acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20F6N2O3.C2H4O2/c18-16(19,20)9-27-12-4-5-14(28-10-17(21,22)23)13(7-12)15(26)25-8-11-3-1-2-6-24-11;1-2(3)4/h4-5,7,11,24H,1-3,6,8-10H2,(H,25,26);1H3,(H,3,4) |
| SMILES | CC(=O)O.FC(F)(F)COc1ccc(OCC(F)(F)F)c(c1)C(=O)NCC2CCCCN2 |
| Nombre IUPAC | ácido acético; N-(piperidin-2-ilmetil)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroetoxi)benzamida |
| Mostrar más |