Learn More
Flecainide acetate, MedChemExpress
Código de producto. 16447338
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16447338 10 mg 10 miligramos
16443357 50 mg 50 miligramos
16437306 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16447338 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17429
MedChemExpress Flecainide acetate (R-818) is a class 1C antiarrhythmic drug especially used for the management of supraventricular arrhythmia; works by blocking the Nav1.5 sodium channel in the heart, causing prolongation of the cardiac action potential.
Flecainide acetate (R-818) is a class 1C antiarrhythmic drug especially used for the management of supraventricular arrhythmia
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flecainide acetate
CAS 54143-56-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H24F6N2O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo R-818
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (105.40 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (42.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1NCCCC1)C2=CC(OCC(F)(F)F)=CC=C2OCC(F)(F)F.CC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 474.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.39
Porcentaje de pureza 99.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation